  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (40)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
pvc-slanger
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/26/18989626.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   PVC, transparent. Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material.
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   These PVC tubing are comprises of the qualities such as permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and...
Artikkenummer: (BURK8876-1016)
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Fabric reinforced, permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and abrasion resistance, environmentally ...
UOM:  1 * 50 m
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and permanent crystal clear transparency and excellent abra...
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   PVC, Transparent.
Produsent:  DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse:   PVC, gjennomsiktig
Produsent:  DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse:   PVC, transparent.
Produsent:  Nalgene
Beskrivelse:   PVC, gjennomsiktlig
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 14
  1  2  Neste