Du søkte etter: Metallflasker
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivelse: Made of pure aluminium.
Produsent: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivelse: Pure aluminium (99,5%).
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Produsent: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Beskrivelse: Ren aluminium.
Artikkenummer: (215-3263)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (215-3262)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316 L (1.4404) stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Pure aluminium (material AL 99,5). This aluminium bottle is particularly suitable for storing, transport, or sending substances and reference samples ...
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Pure aluminium (material AL 99,5).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom