Du søkte etter: Pulvertrakter
32  treff i ditt søk
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, translucent.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PP, klar.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Soda-Kalkglas.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PPCO, klar.
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfritt stål 18/10.
Artikkenummer: (SAMP9111H-200S)
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (SAMPM1051B-200)
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: Brand
Beskrivelse: Borosilicate glass 3,3.
Produsent: Brand
Beskrivelse: PP, translucent.
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Borosilicate glass 3,3.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom