Du søkte etter: Filtertrakter
74  treff i ditt søk
SearchResultCount:"74"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, white.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP or PS.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Artikkenummer: (221-0274)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made of clay-coated heavy paper stock.
UOM: 1 * 25 Items
Sustainable Materials
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Funnel, Trakter med kort hals, Kartell, HDPE, Trakt, ytre diam: 120 mm, Lengde: 126 mm
Tilbud
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PP, gjennomsiktig
Produsent: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: Borsilikatglass 3.3.
Produsent: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: These laboratory glasswares are made of pure borosilicate glass 3.3.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel 1.4301.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar, vegger med ribber.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Funnels, made of PTFE, white. Conical opening with long outlet.
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Polysulfone, transparent.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom