Kongorødt 1% vandig løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: CI 22120
31727.295EA 1260 NOK
31727.295
Kongorødt 1% vandig løsning
Kongorødt
  • Transition range: pH 3,0 - 5,2
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Kokepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004028
CAS-nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red liquid
Identification Passes test