Natriumhypochloritt (14% Cl₂) vandig løsning, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
90350.9025EA 2125 NOK
90350.9025 90350.5000 90350.290
Natriumhypochloritt (14% Cl₂) vandig løsning, TECHNICAL
Natriumhypochloritt
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Formel: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Kokepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
FN: 1791
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test