Kobalt 10000 mg/L Co in dil. salpetersyre (fra Co(NO₃)₂) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
1.70375.0100
: Merck
:
- Konsentrasjon:10000 mg/L
- Matriks:2-3% HNO₃
- Pakketype:Plastic bottle
- Fp:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Kobolt
- Symbol:Co