Terbium standard solution, 1000 mg/L Tb in 5% nitric acid (from Tb₄O₇), standard for AAS, Specpure®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certifications: Traceable to NIST.
Spesifikasjoner
- MDL No.:MFCD00011256
Spesifikasjoner
Relatert informasjon
Produktinformasjon
- Katalog #Leverandør #ElementSymbolConcentrationMatrixPack typePkTilgjengelighetPris
- 88110.AE88110.AETerbiumTb1000 mg/L5% HNO₃Glass bottle100 mLLogg inn for tilgjengelighet1 * 100 mLkr 695,00
- 88110.AP88110.APTerbiumTb1000 mg/L5% HNO₃Glass bottle500 mLLogg inn for tilgjengelighet1 * 500 mLkr 1 750,00