3-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥92.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3866-1GEA 2025 NOK
TCIAB3866-1G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥92.0% (by GC)
3-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Kokepunkt: 82°C
Flash punkt: 88°C
MDL nummer: MFCD03425927
CAS-nummer: 672-30-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %