1-Bromo-3-hexylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAB4180-5GEA 850 NOK
TCIAB4180-5G
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-hexylbenzene
Formel: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Kokepunkt: 98°C
MDL nummer: MFCD09909567
CAS-nummer: 38409-59-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %