2-Methoxyethyl chloroformate ≥93.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0928-25MLEA 1725 NOK
TCIAC0928-25ML TCIAC0928-5ML
2-Methoxyethyl chloroformate ≥93.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxyethyl chloroformate
Formel: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Kokepunkt: 59°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00058932
CAS-nummer: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
FN: 2742
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %