2'-Cyanoacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAC2894-1GEA 375 NOK
TCIAC2894-1G TCIAC2894-5G
2'-Cyanoacetanilide ≥98.0% (by GC)
2'-Cyanoacetanilide
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
MDL nummer: MFCD00019840
CAS-nummer: 621-03-4
EINECS: 210-666-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C