Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAD4424-1GEA 295 NOK
TCIAD4424-1G TCIAD4424-5G
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-4-nitrophthalate
Formel: C₁₀H₉NO₆
MW: 239,19 g/mol
Kokepunkt: 195°C
MDL nummer: MFCD00017191
CAS-nummer: 610-22-0
EINECS: 210-212-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C