1,5-Dibromnaftalen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD4660-1GEA
1100
NOK
TCIAD4660-1G
TCIAD4660-5G
1,5-Dibromnaftalen ≥98.0% (by GC)
1,5-Dibromnaftalen
Formel:
C₁₀H₆Br₂ MW: 285,9600 g/mol Kokepunkt: 326°C |
MDL nummer:
MFCD00089984 CAS-nummer: 7351-74-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |