3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAD5030-5GEA 835 NOK
TCIAD5030-5G TCIAD5030-25G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (by GC)
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₂HBr₂N₃
MW: 226,8600 g/mol
MDL nummer: MFCD00487260
CAS-nummer: 7411-23-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %