3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAD5469-5GEA 955 NOK
TCIAD5469-5G TCIAD5469-25G
3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
3,5-Lutidine-N-oxide
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Kokepunkt: 168°C
MDL nummer: MFCD00126839
CAS-nummer: 3718-65-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C