3-Formyl-6-isopropylchromone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0856-1GEA 690 NOK
TCIAF0856-1G
3-Formyl-6-isopropylchromone ≥98.0% (by GC)
3-Formyl-6-isopropylchromone
Formel: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
MDL nummer: MFCD00192183
CAS-nummer: 49619-58-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C