Methyl-4-ethynylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAM2768-1GEA 1100 NOK
TCIAM2768-1G TCIAM2768-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00168820
CAS-nummer: 3034-86-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C