1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAP2473-1GEA 995 NOK
TCIAP2473-1G TCIAP2473-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,18 g/mol
MDL nummer: MFCD02179568
CAS-nummer: 54605-72-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C