meta-Fosforsyre, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
291904AEA 1225 NOK
291904A 291903W
meta-Fosforsyre, GPR RECTAPUR®
meta-Fosforsyre
Containing approximately 40% HPO₃ and 60% NaPO₃
Formel: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Kokepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Tetthet: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011351
CAS-nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
FN: 3260
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm