Sylinder LN2, Cryocyl
478-0312EA 51700 NOK
VWRI478-0312
Sylinder LN2, Cryocyl
Disse ikke-magnetiske sylindrene i rustfritt stål er designet for LN2 og argon applikasjoner. De kan kobles permanent til AF-serie oppbevaringstanker, eller brukes som LN2 lagertank for påfylling av mindre tanker. Et innebygget trykksystem sørger for at tanken alltid er klar til tapping.
Alle modeller leveres med manometer, sikkerhetsventil, påfylling- og tappeventil. En flyte-levelindikator er standard, men kan oppgraderes til et med digitalt display.
Tilbehørs informasjon: Optional level gauge with display can be installed on the cylinder. This gives a precise and reliable indication of LN₂ in the cylinder.