VWR®, Kryo-frysebeholder 1° C
Leverandør: VWR
VWR®
479-0640EA 1175 NOK
479-0640
VWR®, Kryo-frysebeholder 1° C
Bokser Kjølebokser og fryseposer
Beholder av polykarbonat, lokk og holder av HDPE, skuminnsats.
  • Flytende stiv innsats hindrer kontaminering av rørene.
  • Kan brukes flere ganger, merket med trinnvise instruksjoner
  • Har plass til opptil 18 kryorør (1; 1, 2; 1, 5; 2 ml).
Den ikke-mekaniske enheten bruker isopropylalkohol og en mekanisk fryser til å gi en kjølehastighet på –1 °C per minutt. Ideell til kryokonservering og gjenvinning av celler.