Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Leverandør: Corning
Corning®
734-1917EA 53400 NOK
734-1917 734-1916 734-1915 734-1914 734-1909 734-1919 734-1908 734-1907 734-1918 734-1920 734-1913 734-1912 734-1911 734-1910
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Kolber Spinnerflaske
Borosillikatglass md sidearmer, ikke -steril
  • Folder i flaskebunnen gir god omrøring og oksygenering
  • Røring som gir optimal blanding
  • Sidearmdesign som gir god tilgang med 25 og 50 ml pipetter