–20 °C Mini labtop-kjøler i polykarbonat / ikke-toksisk gel
–20 °C Mini labtop-kjøleren har plass til 12 mikrosentrifugerør på 0,5 eller 1,5 ml ved under –20 °C i over 1 time. Brukes i laboratoriet eller under transport. Med ikke-toksisk gelfyll. Settes i en fryser ved –25 °C i minst 24 timer før bruk, og oppbevares ved –25 °C når den ikke er i bruk.
–20 °C Maxi labtop-kjøler i polykarbonat / ikke-toksisk gel
–20 °C Maxi labtop-kjøleren har plass til 32 mikrosentrifugerør på 0,5 eller 1,5 ml ved –20 °C i over 1 time. Brukes i laboratoriet eller under transport. Trådhåndtak holder lokket på plass når kjøleren bæres. Kjøleren og lokket er fylt med ikke-toksisk gel. Oppbevares ved –25 °C når den ikke er i bruk.
–20 °C Labtop-kjøler i polykarbonat / ikke-toksisk gel
–20 °C Labtop-kjøleren holder temperaturer mellom –20 and –15 °C i inntil fire timer. Polykarbonat. Har plass til 20 mikrosentrifugerør eller kryorør på 1,5 til 2,0 ml. Innsatsene som følger med har plass til mikrosentrifugerør på 0,2 til 0,5 ml. Trykt rutenett, gjenget lokk, låsehåndtak, sklisikre føtter.