UV-mikroplater, 96-brønners, Corning®
Leverandør: Corning
Corning®
734-1614EA 14750 NOK
734-1614 734-4120
UV-mikroplater, 96-brønners, Corning®
Mikroplater HTS-mikroplater
Akryl med UV-gjennomsiktig flat brønnbunn, ikke-steril. Ideell for bestemmelse av protein- og/eller nukleinsyrekonsentrasjon.
  • Den UV-transparente bunnen er støpt rett på en akrylbase, noe som gjør den sterkere og maksimalt lekkasjesikker
  • Gjør det mulig med UV-absorbansmålinger med svak bakgrunn, spesielt ved 260 til 280 nm
  • Sertifisert uten DNase og RNase
Bestillingsinformasjon: Packed 25 per pack, 50 per case.