Spectrophotometer, NanoVue™ Plus
Leverandør: Biochrom
NanoVue™ Plus
634-0955EA 0 NOK
634-0955 634-0956
Spectrophotometer, NanoVue™ Plus
Spektrofotometre og fotometre Biofotometere
NanoVue Plus microvolume spectrophotometers are designed for the measurement of nucleic acid and protein samples with low sample volumes.
  • For life science der prøvevolumet er begrenset og det er avgjørende at analysen er rask og praktisk
  • Ikke nødvendig med kyvetter, kapillærer eller annet prøveutstyr – bare drypp og les av
  • Forhåndsdefinerte metoder for nukleinsyrekvantifisering, for eksempel konsentrasjon, renhet og teoretisk Tm
  • Forhåndsdefinerte metoder for proteinkvantifisering, for eksempel direkte UV, Bradford, BCA, Biuret og Lowry
Prøver på 0,5 µl til 2 µl kan pipetteres direkte på en ny gold-prøveplate for å måles, og deretter kan de gjenvinnes ved hjelp av en pipette.
Leveringsinformasjon: Leveres komplett med programvare for utskrift via datamaskin (PVC), programvaren CyDye™ og kalibreringsvæske.