Registreringsapparat for temperaturdiagram, Traceable®
620-1667EA 635 NOK
VWRI620-1667
Registreringsapparat for temperaturdiagram, Traceable®
Disse registreringsinstrumentene kan overvåke temperaturmålinger i kjøleskap, lagerrom, matvarelagre, kjemiske varehus, steder med dyrehold, inkubatorer, store kamre man kan gå inn i og produksjonsanlegg.
  • Engangsbruk
  • Kurvevisning av temperatur
  • Forsegling som ivaretar enhetens og resultatenes integritet
Sertifiseringer: Sporbarhet til standarder levert av NIST. Kalibrering i samsvar med ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 og 9001.
Leveringsinformasjon: Leveres med diagram, markør, AA alkalisk batteri og Traceable® sertifikat for kalibrering.