Du søkte etter: Papir
VWR har skrivepapir og benkepapir. Spesielt så fins det også notatblokker og notatbøker for bruk i renrom.
VWR har skrivepapir og benkepapir. Spesielt så fins det også notatblokker og notatbøker for bruk i renrom.
23  treff i ditt søk
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Renromspapiret er utformet for bruk i renromsmiljøer der det er avgjørende å forhindre kjemisk kontaminasjon og partikkelkontaminasjon.
Sustainable Packaging
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Notebook paper.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Formulated with coated paper, without magnesium silicate, b-paper 80 or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Artikkenummer: (SCOI285414989)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 Items
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
HMS
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
Tilbud
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Tilbud
Artikkenummer: (TEXWTX5800)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 Items
Artikkenummer: (NALG6304-9811)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Polyolefinpapir, 216 × 279 mm, Nalgene®, Laboratorium
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: TexBond® er et renromspapir med enestående egenskaper for kontamineringskontroll, noe som er nødvendig i kritiske miljøer. Det er utviklet spesielt fo...
Artikkenummer: (818-0132)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: TexWrite® 22, dokumentasjonsark for renrom av lateksmettet cellulose uten organisk fyllmasse.
UOM: 1 * 2.500 Items
Artikkenummer: (PERCN5376819)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (ORIO55PR45)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: Nitritex
Beskrivelse: Smooth paper surface, bagged in ISO Class 4/Class 10 cleanroom, individually lot numbered.
Artikkenummer: (HPLC11650542)
Produsent: COLLECTION PREFIX HPLC
Beskrivelse: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Printer
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (ICNA07MC1030)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Printer
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom