Du søkte etter: Penner
VWR tilbyr et bredt og variert utvalg av penner til teknisk bruk på laboratorie- og produksjonsapplikasjoner. Ulike modeller har kompatibiltet med ultra-våte, tørre eller på en eller annen måte krevende miljø. De ultrafine modellene er ideelle for fremstilling av presise linjer til notering av resultater i laboratoriebøker, utfylling av diagrammer, tegningskurver, merking av printstrimler, fremstilling av diagrammer og til bruk med papp- og plastesker. Laboratoriepennene er vanntette, flekkavvisende, luktfri og motstandsdyktige mot de vanligste kjemikaliene.
VWR tilbyr et bredt og variert utvalg av penner til teknisk bruk på laboratorie- og produksjonsapplikasjoner. Ulike modeller har kompatibiltet med ultra-våte, tørre eller på en eller annen måte krevende miljø. De ultrafine modellene er ideelle for fremstilling av presise linjer til notering av resultater i laboratoriebøker, utfylling av diagrammer, tegningskurver, merking av printstrimler, fremstilling av diagrammer og til bruk med papp- og plastesker. Laboratoriepennene er vanntette, flekkavvisende, luktfri og motstandsdyktige mot de vanligste kjemikaliene.
42  treff i ditt søk
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These versatile laboratory markers are designed to write on wet or dry surfaces, and are suitable for industrial, biomedical and educational laborator...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Passer perfekt for objektglass, prøveposer og begerglass.
Artikkenummer: (631-1136)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The ultra-fine tip of this permanent marker, and the contrasting black colour, allow clearly legible writing. Writes on glass, plastic and paper.
UOM: 1 * 12 Items
Produsent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Tilbud
Produsent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivelse: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Tilbud
Artikkenummer: (HECH41182010)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Diamantpenn, Applikasjon: Glass
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: For merking av kryomaterialer som kryorør, kryobokser og kryoetiketter. Ett sett inneholder én penn av hver farge: svart, blå, rød og grønn.
Artikkenummer: (BRDY110594)
Produsent: Brady
Beskrivelse: These marker pens are erasable.
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: OUTILS RUBIS SA
Beskrivelse: Diamond pen, bent tip, Applikasjon: Glass
Artikkenummer: (BRDY335091)
Produsent: Brady
Beskrivelse: These labelling pens use a quick drying ink.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (SIMPM795-1)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
UOM: 1 * 6 Items
Artikkenummer: (631-0014)
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Permanent marker for indelibly labelling microscope slides and embedding cassettes with a high contrast black ink. Ultra-fine tip. These laboratory ma...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Artikkenummer: (811-0054)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: This pen is ideal for inscribing on microtest tubes, centrifuge tubes and more.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom