Fluorescerende nukleotider, Amersham CyDye™
Leverandør: Cytiva
Amersham™ CyDye™
PA55321EA 50900 NOK
PA55321 PA53021 PA53022 PA55026 PA55322 PA53026 PA53521 25-8010-86 25-8010-87 PA55031 PA55022 PA55032 PA53031 PA55021
Fluorescerende nukleotider, Amersham CyDye™
Systemer for proteinkobling og -merking
For merking av DNA- og RNA-prober, spesielt for multifarget analyse i mikromatriser, FISH, kromosomidentifisering, farging av hele kromosomer, karyotypesetting og genkartlegging.
  • Høy følsomhet
  • Lav uspesifikk binding
  • Høy fotostabilitet
  • Høy vannoppløselighet
  • pH-ufølsom
CyDye™-merkede nukleotider er tilgjengelige i et utvalg av klare, sterke farger med smale emisjonsbånd – ideelt for multipleksing med én enkelt prøve.