Blottingmembraner, Amersham Hybond™-XL
Leverandør: Cytiva
Amersham™ Hybond™
RPN203SEA 4175 NOK
RPN203S
Blottingmembraner, Amersham Hybond™-XL
Overføringsmembraner
Amersham Hybond™-XL er en positivt ladet nylonmembran som er utformet for å gi optimale signal-til-støy-forhold når den brukes med radioaktivt merkede prober. Amersham Hybond™-XL har større konsentrasjon og jevnere fordelt positiv ladning enn andre nylonmembraner. Den har samme egenskaper som alle andre nylonmembraner, inkludert høy bindingskapasitet på opptil 600 µg/cm², effektiv binding av små fragmenter, effektiv probefjerning og enestående egenskaper for reprobing.
  • Utformet for å gi optimale signal-til-støy-forhold når den brukes med radioaktivt merkede prober
Porestørrelse: 0,45 µm
Nødvendig nukleinsyrestørrelse: >50 basepar