Trekkpapir, Amersham Hybond™
Leverandør: Cytiva
RPN6101MEA 970 NOK
RPN6101M
Trekkpapir, Amersham Hybond™
Blottingpapir
Trekkpapir for forskningslaboratorier til bruk ved elektroforese innen alle bruksområder i molekylærbiologi og proteinundersøkelser.
  • Anbefales til bruk med alle Hybond™ blottingmembraner
  • Høy grad av renhet og ensartethet sikrer konsistente og reproduserbare resultater
  • Ren cellulosekvalitet, 0,39 mm tykt papir med middels våtstyrke og glatt overflate