Kjøletermostater, ECO
Leverandør: Lauda
ECO
461-1252EA 45450 NOK
461-1252 461-1254 461-1255 LAUDL001298 LAUDL001284 LAUDL001319 LAUDL001277 LAUDL001291 LAUDLCK4919 461-1253 LAUDL001312 LAUDL001326 LAUDL001305
Kjøletermostater, ECO
Termostatbad Termostatbad, åpent Termostatbad / termostatbad med kjøling
Kjøletermostater med menynavigering i ren tekst gir brukervennlig betjening. Ulike grensesnittmoduler er tilgjengelig som tilbehør. Alle modellene er tilgjengelig med luft- eller vannavkjøling.
  • Variopumpe med seks justerbare trinn
  • Bryter for kontroll med gjennomstrømningshastigheten mellom intern og ekstern sirkulasjon
  • Samtidig visning av den angitte og den faktiske temperaturen
  • Overtemperaturinnstilling via menyen
  • USB-grensesnitt som standard
Kontroller Silver: Kjøletermostatene med kontroller Silver er egnet til bruk i temperaturer fra -50 opp til +200 °C. De er utstyrt med et baddeksel og et pumpesirkulasjonssett for ekstern bruk som standard. Pumpekoblingene er plastnipler av høy kvalitet med 13 mm.
Varmeeffekt 2 kW, driftstemperatur opptil 200 °C
LCD-display, oppløsning på indikasjon 0,01 °C
Programmodul med ett program og 20 segmenter
  • Varmeeffekt 2 kW, driftstemperatur opptil 200 °C
  • LCD-display, oppløsning på indikasjon 0,01 °C
  • Programmodul med ett program og 20 segmenter
Kontroller Gold: Kjøletermostatene med kontroller Gold er egnet til bruk i temperaturer på -50 opp til +200 °C. Et baddeksel og et pumpesirkulasjonssett i rustfritt stål med en M16 x 1-gjenge er inkludert som standard.
Varmeeffekt 2,6 kW, driftstemperatur opptil 200 °C
Farge-TFT-display, oppløsning på indikasjon 0,01 °C
Programmodul med fem programmer og 150 segmenter
Grafisk visning av temperaturprofiler
Rampefunksjon og tidtaker
Maks. pumpekapasitet:
Alle modeller: 22 l/min, 0,55 bar
  • Varmeeffekt 2,6 kW, driftstemperatur opptil 200 °C
  • Farge-TFT-display, oppløsning på indikasjon 0,01 °C
  • Programmodul med fem programmer og 150 segmenter
  • Grafisk visning av temperaturprofiler
  • Rampefunksjon og tidtaker
Maks. pumpekapasitet:
Alle modeller: 22 l/min, 0,55 bar
Leveringsinformasjon: Enheter leveres med badedeksel og stengeplugger. S-modellene har pumpekoblinger med 13 mm plastnipler, G-modellene har et pumpesirkulasjonssett i rustfritt stål med en M16 x 1-gjenge. Vannavkjølte modeller kan bestilles. Ta kontakt for informasjon.
NB: Kjølekapasitet ved +20; 0; og -20 °C (-15 °C for modellene RE 415 S og RE 415 G).
Merk: Kjølekapasitet ved +20; 0; og -20 °C (-15 °C for modellene RE 415 S og RE 415 G).