Heating Thermostats with Transparent Baths, ECO
Leverandør: Lauda
ECO
461-1236EA 30225 NOK
461-1236 LAUDL001128 LAUDL001131 LAUDL001132 LAUDL001127 LAUDL001130 LAUDL001125 461-1289 461-1239 461-1240 LAUDL001098 LAUDL001157 LAUDL001129 LAUDL001161 461-1237 LAUDL001158 461-1238 LAUDL001160 461-1288 LAUDL001155 LAUDL001154 LAUDL001159 LAUDL001156 LAUDL001126
Heating Thermostats with Transparent Baths, ECO
Termostatbad Termostatbad, åpent Bad med avtakbare sirkulatorer
ECO-enheter med gjennomsiktige plastbad gir synlighet i alle tilfeller hvor testprøver må observeres under temperering. Termostatene med polykarbonatbad kan brukes i temperaturområdet opp til 100 °C. De har et fyllingsvolum fra 5 og opp til 20 liter. Modellene ET 6, ET 12 og ET 20 er utstyrt med en kjølespiral som standard. Bad-/sirkuleringstermostater har menynavigering i vanlig tekst for brukervennlig drift. Ulike grensesnittmoduler er tilgjengelig som valgfritt tilbehør.
  • Variopumpe med seks justerbare trinn
  • Bryter for kontroll av gjennomstrømningshastigheten mellom intern og ekstern sirkulasjon
  • Samtidig visning av den angitte og den faktiske temperaturen
  • Overtemperaturinnstilling via menyen
  • USB-grensesnitt som standard
Kontroller Silver
Varmeeffekt 2 kW, driftstemperatur opptil 100 °C
LCD-display, oppløsning på indikasjon 0,01 °C
Programmodul med ett program og 20 segmenter
Kontroller Gold
Varmeeffekt 2,6 kW, driftstemperatur opptil 100 °C
Farge-TFT-display, oppløsning på indikasjon 0,01 °C
Programmodul med fem programmer og 150 segmenter
Grafisk visning av temperaturprofiler
Rampefunksjon og tidtaker
Maks. pumpekapasitet:
Alle modeller: 22 lxmin, 0,55 bar
Leveringsinformasjon: Leveres med kjølespiral (ikke med ET 15 S- og ET 15 G-modellene). ET 15 S-modellen inneholder et sirkulasjonspumpesett med plastnipler på 13 mm i diameter som standard, ET 15 G inneholder et sirkulasjonspumpesett med M16x1-gjenger. Det finnes en rekke valgfrie moduler og valgfritt tilbehør, f.eks. lokk til 15 liter-modellene. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon.