Homogenisator, POLYTRON®, PT 2500 E
Leverandør: Kinematica
POLYTRON®
431-1269EA 20525 NOK
431-1269 431-1270 431-1268
Homogenisator, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
Stativmodell, volumområde fra 0,05 til 2500 ml for dispergering, homogenisering, ekstraksjon, celledisrupsjon, blanding, emulgering og suspendering. Denne modellen erstatter PT 1600 E og PT 2100 og kombinerer det beste ved begge modulene.
  • Hurtigkoblingssystem for dispergeringselementene (type E)
  • Innebygd elektronisk hastighetsregulering/-stabilisering med kontrollbrytere og LED-hastighetsindikator
  • Myk start - progressiv hastighetsøkning
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 20
Bestillingsinformasjon: Leveres med stativ og dispergeringselementer. Nødvendig tilbehør må bestilles separat.