Eksikatorkabinett, SICCO Star Horizontal
Leverandør: Bohlender
SICCO
467-0081EA 14700 NOK
467-0081
Eksikatorkabinett, SICCO Star Horizontal
Eksikatorer Eksikatorskap
This transparent PMMA cabinet has a reinforced aluminium frame, forward opening door with foam rubber gasket and magnetic strip. Ideal for wide products such as A3 sheets or conductor boards.
  • Dørmontert elektronisk hygrometer viser minimums- og maksimumstemperatur og fuktighet
  • Temperaturbestandig fra –20 °C til +70 °C
  • Kabinettet har sklisikre gummiføtter og kan stables
Leveringsinformasjon: Leveres med to avtakbare teleskophyller i akrylglass, tørkemiddelskuff og silikagel. Rommer opptil 13 hyller.