Du søkte etter: Prøvecontainere
VWR har beholdere eller bokser for prøvetaking, lagring og transport av prøver. Forseglbare, tette lokk forhindrer utilsiktet eksponering av prøven. Gjennomsiktige vegger, som tillater observasjon av prøven uten ytterligere eksponering av prøven, er tilgjengelig i mange av disse ulike beholderne.
VWR har beholdere eller bokser for prøvetaking, lagring og transport av prøver. Forseglbare, tette lokk forhindrer utilsiktet eksponering av prøven. Gjennomsiktige vegger, som tillater observasjon av prøven uten ytterligere eksponering av prøven, er tilgjengelig i mange av disse ulike beholderne.
144  treff i ditt søk
SearchResultCount:"144"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, clear, with LDPE screw cap.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, translucent.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, translucent.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Q Path® containers (PP) with suitable caps (PE) for safe transport of biopsy probes.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, Klar.
Artikkenummer: (720-1987)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Container for transport of biological samples.
UOM: 1 * 120 Items
Produsent: Kautex
Beskrivelse: PETG. Excellent transparency. Black closure with PE-foam wad.
Produsent: Kautex
Beskrivelse: PVC, square, transparent or brown transparent colours.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Made of 18/10 stainless steel.
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap with hole and sealing, Borsilikatglass, Kapasitet: 1300 ml, Ytre diam: 100 mm, Høyde: 300 mm, GS 60KL25
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: LDPE, naturfarget.
Produsent: RIXIUS
Beskrivelse: Made of PET, clear.
Produsent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: Made of PP, translucent.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: PS clear, with PE screw cap.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 144
no targeter for Bottom