illustra RNAspin-minikit
Leverandør: Cytiva
25-0500-71EA 2650 NOK
25-0500-71 25-0500-72 25-0500-70
illustra RNAspin-minikit
Nukleinsyre reagenser Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
  • RNA av høy kvalitet fra ulike prøvetyper
  • Gjenvinner total RNA av høy kvalitet på grunn av fjerning av genomisk DNA gjennom on-column-DNase I-behandling
  • For maksimalt utbytte og renhet er forfiltre inkludert for å redusere lysatviskositeten
  • Resultatene fås med selv små mengder prøve (f.eks. >10 HeLa-celler for RT-PCR)
  • Lyseringsbuffer som skummer mindre, sikrer at dyrebar RNA-prøve ikke sløses bort
illustra RNAspin-minikit til isolering kan brukes til å isolere total RNA fra dyrkede celler, vev, bakterier eller gjær. Det isolerte RNAet er av tilstrekkelig høy kvalitet og mengde (opptil 100 μg) til at det kan utføres flere nedstrømseksperimenter og brukes til følsomme enzymatiske bruksområder som RT-PCR, primerforlengelse og RNase-beskyttelsesanalyse. RNAspin-minikit har blitt brukt til isolering av total RNA av høy kvalitet fra flere typer kildemateriell, blant annet bakteriestammer som er vanskelige å lysere, og det er brukt i nedstrømseksperimenter som kvantitativ revers transkriptase-PCR (QRT-PCR), Northern blotting og mikromatriseeksperimenter.
Leveringsinformasjon: The kit is supplied with a full protocol booklet with a detachable, quick reference protocol card, and all the necessary components including prefilters and DNase I.