Film, Amersham Hyperfilm™ ECL
Leverandør: Cytiva
Amersham Hyperfilm™ ECL™
28-9068-37EA 4175 NOK
28-9068-37 28-9068-38 28-9068-36 28-9068-35 28-9068-39
Film, Amersham Hyperfilm™ ECL
Autoradiografifilm Filmer
Emulsjonen på denne dobbeltbelagte filmen gir bedre klarhet, noe som gir fremragende kontrast og klarhet i deteksjonen av kjemiluminescerende signaler. Hyperfilm™ ECL™ kan behandles i automatiserte prosessorer eller manuelt ved bruk av de fleste vanlige røntgenfremkallere og fikseringsmidler.
  • Fremragende kontrast og bedre båndsynlighet
  • Bilder av høy kvalitet – risikoen for synlige artefakter (f.eks. plastfoliemerker) er redusert takket være et forbedret antistatisk belegg
  • Den klare, fargeløse basen gir enklere avlesning av bilder uten at følsomheten er redusert
  • Egnet for bruk med alle kjemiluminescerende systemer med blått og grønt lys, og validert for bruk med Amersham™ ECL™ og CDP-Star™
Amersham Hyperfilm ECL is suitable for use with all blue and green light chemiluminescent systems and validated for use with Amersham ECL™ start, Amersham ECL™, Amersham ECL™ Prime, Amersham ECL™ Select and CDP-Star.
Improved detection of lower concentration targets can be achieved through longer exposure times without increasing the background. Hyperfilm™ ECL™ can be processed in automatic processors or manually using most common film developers and fixers.
Forpakning: Pakkene inneholder 50 eller 100 ark som leveres i sølvfargede plastposer med svart fôr innvendig.