3-Bromo-9-ethylcarbazole
|
Warning
|
APOSOR303353-5GEA
0
NOK
APOSOR303353-5G
APOSOR303353-1G
3-Bromo-9-ethylcarbazole
3-Bromo-9-ethylcarbazole
Formel:
C₁₄H₁₂BrN MW: 274,1558 g/mol Smeltepunkt: 84 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00092392 CAS-nummer: 57102-97-3 |