4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Warning
APOSOR460025-1GEA 310 NOK
APOSOR460025-1G
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Formel: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Smeltepunkt: 172…176 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014761
CAS-nummer: 19353-92-5