o-Anisidinium chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
APOSOR904667-100GEA 0 NOK
APOSOR904667-100G APOSOR904667-25G
o-Anisidinium chloride 98%
o-Anisidinium chloride
Formel: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,6134 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00054334
CAS-nummer: 134-29-2