3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
APOSPC3053W-5GEA 1575 NOK
APOSPC3053W-5G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide 97%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₁₀H₇F₆NO
MW: 271,16 g/mol
Smeltepunkt: 160…162 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00089454
CAS-nummer: 16143-84-3