J.T.Baker® Plate SRW, magnetisk
Leverandør: Avantor
J.T.Baker®
43001-0506EA 1771 NOK
43001-0506 43001-0504 43001-0505
J.T.Baker® Plate SRW, magnetisk
Mikroplater HTS-mikroplater
Disse platene er produsert av PP med høy renhet for effektiv prøveforberedelse, og er egnet for bruk med magnetiske partikkelprosessorer som f.eks. KingFisher™ Flex 96 og Presto.
  • Standard SBS-fotavtrykk
  • Høy mostandsdyktighet mot kjemikalier, løsemidler og alkoholtyper som er vanlig i bruk
  • Høy stabilitet under sentrifugering
  • Sylinderformede brønner gir god prøveblanding
  • Lett hevede kanter reduserer faren for krysskontaminering
  • Alfanumerisk kode hjelper til med registrering og identifisering av individuelle prøver