Du søkte etter: Rekvisita for dyr
20  treff i ditt søk
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Yeast-Torula
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Artikkenummer: (ICNA0296040201)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM: 1 * 1 kg
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Produsent: SOCOREX ISBA
Beskrivelse: These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Artikkenummer: (ICNA0296009801)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM: 1 * 1 kg
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
HMS
Artikkenummer: (ICNA0290545401)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM: 1 * 1 kg
Artikkenummer: (ICNA0290283802)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM: 1 * 2 kg
Artikkenummer: (ICNA0290283410)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM: 1 * 10 kg
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom