Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Du søkte etter: Assay
Analyser er en forskningsmetode ved medisinske laboratorier, farmakologi, naturvitenskap og molekylær biologi for å kvalitativt vurdere og eller kvantitativt måle nærværet eller funksjonen til den som analyserer eller enheten av målgruppen innenfor analysen. Generelt, inneholder analyser biologiske materialer eller fenomener i en mer kompleks komposisjon eller oppførsel, enn det vi kan måle ved tradisjonelle kjemiske analyser og titreringer.
Analyser er en forskningsmetode ved medisinske laboratorier, farmakologi, naturvitenskap og molekylær biologi for å kvalitativt vurdere og eller kvantitativt måle nærværet eller funksjonen til den som analyserer eller enheten av målgruppen innenfor analysen. Generelt, inneholder analyser biologiske materialer eller fenomener i en mer kompleks komposisjon eller oppførsel, enn det vi kan måle ved tradisjonelle kjemiske analyser og titreringer.
587  treff i ditt søk
SearchResultCount:"587"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion...
Artikkenummer: (GAHK20-1KT)
Produsent: Merck
Beskrivelse: The Glucose (HK) Assay Kit is for the quantitative, enzymatic determination of glucose in food and other material.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (1B1301-KIT)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (1B1558-KIT)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (M172-1L)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM: 1 * 1 L
HMS Sertifikater
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: For measurement of LDH activity as an indicator of cell death.
Produsent: Oxford Nanopore Technologies
Beskrivelse: MinION™ Mk1C ― your 'all in one', portable DNA and RNA sequencer.
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Bicinchoninic Acid (BCA) Protein Assay, 1000 Assays or 5000 microAssays (with non-animal protein standard)
Artikkenummer: (786-005)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Non-Interfering™ (NI™) Protein Assay with albumin standard, 500 Assays
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Bicinchoninic Acid (BCA) Reducing Agent Compatible Protein Assay (with BSA protein standard)
Artikkenummer: (USBIO8061-100)
Produsent: US Biological
Beskrivelse: Osteocrin is a recently identified secreted protein expression of which was only detected in bone, peaking just after birth and decreasing markedly wi...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Biosensis
Beskrivelse: The Neurotrophin Antibody Kit contains a collection of sheep antibodies raised against BDNF, NGF, NT3 and NT4/5. The kit is completed with one vial of...
Artikkenummer: (CAYM10005020-96)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: Protein carbonyl colorimetric assay kit is a convenient colorimetric assay for the measurement of oxidized proteins. Protein samples are derivatized b...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (CAYM700420-96)
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: A kit for measuring ascorbate.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BSBTEK0792)
Produsent: BosterBio
Beskrivelse: Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of mouse IL-17D.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (BSBTEK1456)
Produsent: BosterBio
Beskrivelse: Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of human APOA1.
UOM: 1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 587
no targeter for Bottom