Du søkte etter: Kuler
Kulene er designet for å redusere betjeningstiden, isolere proteiner gjennom affinitetsbinding og rengjøring av utstyr. Tryggere enn med gjennomføring med vann. Unngå støtkoking og fordamping. Kuler for dyrkning tillater cellene å vokse og kontrollere syntesen. Perlene kommer i ulike størrelser og materialer.
Kulene er designet for å redusere betjeningstiden, isolere proteiner gjennom affinitetsbinding og rengjøring av utstyr. Tryggere enn med gjennomføring med vann. Unngå støtkoking og fordamping. Kuler for dyrkning tillater cellene å vokse og kontrollere syntesen. Perlene kommer i ulike størrelser og materialer.
69  treff i ditt søk
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
HMS
Artikkenummer: (1.01899.0050)
Produsent: Merck
Beskrivelse: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Silica particles, MagPrep®
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-lime glass, solid.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Soda-lime glass, solid.
Sertifikater New Product
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Grinding ball, Rustfritt stål, Diam: 7 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lette, rimelige PP-kuler som danner et teppe på væskeoverflaten. Kulene har 20 mm Ø. 275 kuler dekker ca. 1000 cm².
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Grinding ball, Set of 5 pieces, Zirkoniumoksid
Artikkenummer: (332124G)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM: 1 * 500 g
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (432-0064)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Artikkenummer: (462-8239)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Lette, rimelige PP-kuler som danner et teppe på væskeoverflaten. Kulene har 20 mm Ø. 275 kuler dekker ca. 1000 cm².
UOM: 1 * 300 Items
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Glass beads in glass bottle, Diam: 0,5 - 0,75 mm
HMS
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Solid soda-lime glass.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom