Du søkte etter: Kit til blotting
Blotting kit inkluderer alt av komponenter nødvendig for overføring av proteiner, DNA eller RNA prøver over på membran. Materialene er gruppert spesielt for metoden og vevs prøvemateriale som skal implementeres. Høy sensitive pre-lagde blots øker reproduserbarheten i analysen. Blotting kittene kommer klar til bruk for umiddelbar testing.
Blotting kit inkluderer alt av komponenter nødvendig for overføring av proteiner, DNA eller RNA prøver over på membran. Materialene er gruppert spesielt for metoden og vevs prøvemateriale som skal implementeres. Høy sensitive pre-lagde blots øker reproduserbarheten i analysen. Blotting kittene kommer klar til bruk for umiddelbar testing.
5  treff i ditt søk
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Binder clamps, stainless steel
Artikkenummer: (730-0296)
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Artikkenummer: (TE44H)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: EMBITEC
Beskrivelse: Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom