Du søkte etter: Rengjøringsløsninger
VWR har naturlige og syntetiske rengjøringsmiddel, med og uten desinfeksjon. Rengjørings-, desinfeksjons- og dekontamineringsmiddel fins i flytende, pulver, spray eller granulatform. Rengjøringsmidlene kan være sure, alkaiske eller nøytrale.
VWR har naturlige og syntetiske rengjøringsmiddel, med og uten desinfeksjon. Rengjørings-, desinfeksjons- og dekontamineringsmiddel fins i flytende, pulver, spray eller granulatform. Rengjøringsmidlene kan være sure, alkaiske eller nøytrale.
186  treff i ditt søk
SearchResultCount:"186"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Cleaning application: Automatic washing machines, Glassware, Labware, Extran® AP 22, flytende surt skyllemiddel med sitronsyre til skånsom forskylling og nøytralisering etter vask, bidrar også til å forhindre oppbygning av kalkbelegg
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
HMS Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Artikkenummer: (2157-04)
Produsent: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivelse: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 Items
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Iso-propylalkohol Ph. Eur. 70 % v/v, med renset vann Ph. Eur. 30 % v/v, filtrert ved 0,2 μm.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
HMS Tilbud
Artikkenummer: (7348.5000)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Sertifikater
Artikkenummer: (3768.1000)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Dekontamineringsløsning, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Artikkenummer: (00699030.)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (94006.1016)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% V/V, with purified water Ph. Eur. 30% V/V, filtered at 0,2 μm.
UOM: 1 * 6 L
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: A ready to use, liquid product designed to stabilise and protect water baths, cooling circuits, water circuits and incubators.
HMS Sertifikater Tilbud
Artikkenummer: (630-2081)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Artikkenummer: (3900.)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Dekontamineringsløsning, ProClean rengjøringsmiddel
UOM: 1 * 5 L
HMS
Artikkenummer: (3451.1500)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
HMS
Artikkenummer: (88289.360)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 186
no targeter for Bottom