Du søkte etter: Kontrollere
VWR fører kontrollenheter slik at du bedre kan kontrollere ustyrsmekanismen, etablere og vedlikeholde forholdene ønsket for ditt apparat. Temperaturkontrollsystemer. Analoge og digitale kontrollenheter.
VWR fører kontrollenheter slik at du bedre kan kontrollere ustyrsmekanismen, etablere og vedlikeholde forholdene ønsket for ditt apparat. Temperaturkontrollsystemer. Analoge og digitale kontrollenheter.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: For temperaturavhengige målings-, kontroll-, sikkerhets- og overvåkingsoppgaver. Vanlige bruksområder: varmemantler, varmebad og varmematter.
Artikkenummer: (WINKWRT00011-XX010)
Produsent: WINKLER GMBH
Beskrivelse: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HUBE9771)
Produsent: HUBER
Beskrivelse: This breather controller enables small pressurisation of the expansion vessel.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Cost-effective control of resistive heating loads.
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Product and/or packaging contains recycled/renewable content
Produsent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivelse: Elektronisk temperaturkontroller med nyskapende utforming. Kan kombineres med modellene MR Hei-Standard, samt de tidligere modellene MR 3001 K og MR 3...
Artikkenummer: (HUBE10503)
Produsent: HUBER
Beskrivelse: This gateway enables the connection of temperature control units to Profibus systems.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (WINKWRT00117-XX010)
Produsent: WINKLER GMBH
Beskrivelse: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ELET32587-00)
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (STUA04807-90)
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (453-2108)
Produsent: GESTIGKEIT HARRY
Beskrivelse: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Temperature controller for 600 °C fluidised sand baths, compactible with: fluidised sand bath 01189-50, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Artikkenummer: (VELPF208B0063)
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (453-2109)
Produsent: GESTIGKEIT HARRY
Beskrivelse: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom